Learn More
(S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine, 97%
Codice prodotto. 15449157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15449157 250 mg 250mg
15439157 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15449157 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52424.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 674792-05-3 | C12H24N2O2 | 228.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 674792-05-3
Formula molecolare C12H24N2O2
Molecular Weight (g/mol) 228.34
Numero MDL MFCD03787918
InChI Key NZTWGWFHWJARJX-SNVBAGLBSA-N
Sinonimo s-1-boc-2-isopropylpiperazine, s-1-boc-2-isopropyl-piperazine, s-tert-butyl 2-isopropylpiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-propan-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-n-boc-2s-isopropyl-piperazine, tert-butyl 2s-2-isopropylpiperazine-1-carboxylate, s-n-1-boc-2-isopropylpiperazine, 2s-1-n-boc-2-isopropylpiperazine, s-1-n-boc-2-isopropyl piperazine
PubChem CID 17750439
IUPAC Name tert-butyl (2S)-2-propan-2-ylpiperazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)[C@H]1CNCCN1C(=O)OC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine
Quantità 250 mg
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 228.33
Percent Purity 97%