Learn More
(S)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine, 97%
Codice prodotto. 10159829 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10159829 5 g 5g
10088129 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10159829 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437470050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 140645-24-5 | C11H22N2O2 | 214.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 140645-24-5
Formula molecolare C11H22N2O2
Molecular Weight (g/mol) 214.31
InChI Key WPWXYQIMXTUMJB-VIFPVBQESA-N
Sinonimo s-1-boc-3-aminomethyl piperidine, s-n-boc-3-aminomethylpiperidine, s-3-aminomethyl-1-boc-piperidine, s-tert-butyl 3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, s-1-n-boc-3-aminomethyl piperidine, s-3-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3s-3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, s-3-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, s-1-n-boc-piperidine-3-methylamine, 3s-3-aminomethyl-n-tert-butoxycarbonylpiperidine
PubChem CID 1502022
IUPAC Name tert-butyl (3S)-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CN
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Rotazione specifica -15
Peso formulazione 214.31
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-1-N-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.