Specifica
| Materiale o nome chimico | (S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine |
| CAS min. % | 94.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Punti di ebollizione | 120.0°C to 125.0°C (5.0 Torr) |
| Punto d'infiammabilità | 91°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 5 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- (S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H301-Tossico se ingerito.
- EUH044-Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.