Learn More
(S)-1-BOC-3-hydroxypiperidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11996361 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11996361 1 g Bottiglia in vetro 1g
11906371 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11996361 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 436440010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 143900-44-1 | Molecular Formula: C10H19NO3 | Molecular Weight: 201.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143900-44-1
Formula molecolare C10H19NO3
Molecular Weight (g/mol) 201.27
Numero MDL MFCD04115307
InChI Key UIJXHKXIOCDSEB-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo s-1-boc-3-hydroxypiperidine, s-tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, s-n-boc-3-hydroxypiperidine, tert-butyl 3s-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, s-1-n-boc-3-hydroxy-piperidine, s-1-n-boc-3-hydroxypiperidine, s-n-boc-3-hydroxy piperidine, s-3-hydroxypiperidine, n-boc protected, s-3-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3s-1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypiperidine
PubChem CID 1514399
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-1-BOC-3-Hydroxypiperidine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 48.9°C to 51.7°C
Colore Tan to White
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Rotazione specifica + 9.3
IUPAC Name tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Peso formulazione 201.26
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-1-BOC-3-hydroxypiperidine, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.