Learn More
(S)-1-BOC-3-methylpiperazine, 98%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10789228 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10789228 5 g Bottiglia in vetro 5g
10165947 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10789228 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429700050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 147081-29-6
Formula molecolare C10H20N2O2
Molecular Weight (g/mol) 200.282
Numero MDL MFCD02683204
InChI Key FMLPQHJYUZTHQS-QMMMGPOBSA-N
Sinonimo s-4-n-boc-2-methylpiperazine, s-4-n-boc-2-methyl piperazine, s-tert-butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, s-4-boc-2-methylpiperazine, s-1-boc-3-methyl-piperazine, tert-butyl 3s-3-methylpiperazine-1-carboxylate, s-1-boc-3-methylpiperazine, s-4bocmp, 4-boc-2-s-methyl-piperazine, s-1-n-boc-3-methylpiperazine
PubChem CID 7023035
IUPAC Name tert-butyl (3S)-3-methylpiperazine-1-carboxylate
SMILES CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-1-BOC-3-Methylpiperazine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 45.0°C to 48.5°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Rotazione specifica −23° to −27° (20°C, 589nm) (c=2.5, MeOH)
Peso formulazione 200.28
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-1-Boc-3-methylpiperazine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.