Learn More
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane, 97%, stab. with potassium carbonate
Codice prodotto. 11466140
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11466140 25 g 25g
11456140 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11466140 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27078.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 534-00-9 | C5H11Br | 151.05 g/mol
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane, is used for the synthesis of chiral nematic liquid crystals and optically active Grignard reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane, is used for the synthesis of chiral nematic liquid crystals and optically active Grignard reagents.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away strong oxidizing agents, strong bases. Light sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 534-00-9
Formula molecolare C5H11Br
Molecular Weight (g/mol) 151.05
Numero MDL MFCD00078662
InChI Key XKVLZBNEPALHIO-YFKPBYRVSA-N
Sinonimo s-1-bromo-2-methylbutane, s-+-1-bromo-2-methylbutane, butane, 1-bromo-2-methyl-, 2s, unii-cgs982pbtw, 2s-1-bromo-2-methylbutane, d-amyl bromide, cgs982pbtw, 2s-1-bromo-2-methyl-butane, +-2-methylbutyl bromide, butane, 1-bromo-2-methyl-, s
PubChem CID 5464167
IUPAC Name (2S)-1-bromo-2-methylbutane
SMILES CC[C@H](C)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
Nota nome stabilized with potassium carbonate
Densità 1.223
Punti di ebollizione 121°C to 122°C
Punto d'infiammabilità 22°C (79°F)
Indice di rifrazione 1.4455
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1718815
Sensibilità Light sensitive; May form a precipitate
Indice di Merck 14,601
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Optical Rotation +4.5° (Neat)
Peso formulazione 151.05
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane