Learn More
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10726432
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Glass bottle
26550-55-0
C4H10O2
90.12
MFCD01632588
ARXJGSRGQADJSQ-BYPYZUCNSA-N
s-+-1-methoxy-2-propanol, 2s-1-methoxypropan-2-ol, s-1-methoxypropan-2-ol, s---1-methoxy-2-propanol, s-1-methoxy-2-propanol, 2-propanol, 1-methoxy-, 2s, 2s-1-methoxy-2-propanol, pubchem6715, s-1-methoxy-propan-2-ol
6993459
(2S)-1-methoxypropan-2-ol
CC(COC)O
26550-55-0
C4H10O2
90.12
MFCD01632588
ARXJGSRGQADJSQ-BYPYZUCNSA-N
s-+-1-methoxy-2-propanol, 2s-1-methoxypropan-2-ol, s-1-methoxypropan-2-ol, s---1-methoxy-2-propanol, s-1-methoxy-2-propanol, 2-propanol, 1-methoxy-, 2s, 2s-1-methoxy-2-propanol, pubchem6715, s-1-methoxy-propan-2-ol
6993459
(2S)-1-methoxypropan-2-ol
CC(COC)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -97.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9200g/mL
Punti di ebollizione 120.0°C
Punto d'infiammabilità 30°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3OCH2CH(OH)CH3
Indice di rifrazione 1.4020 to 1.4040
Quantità 5 mL
Gravità specifica 0.92
Condizione di rotazione specifica +20° (20°C c=10,CHCl3)
Rotazione specifica + 20.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 90.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid