Learn More
(S)-(+)-1-Methyl-3-hydroxypyrrolidine, 98%, ee 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11385525
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11385525 250 mg 250mg
11375525 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11385525 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19695.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104641-59-0
Formula molecolare C5H11NO
Molecular Weight (g/mol) 101.15
Numero MDL MFCD03788748
InChI Key FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo s-+-1-methyl-3-pyrrolidinol, 3s-1-methylpyrrolidin-3-ol, s-1-methyl-3-pyrrolidinol, s-1-methylpyrrolidin-3-ol, 3-pyrrolidinol, 1-methyl-, 3s, s-+-3-hydroxy-n-methylpyrrolidine, s-+-1-methyl-3-hydroxypyrrolidine, s-3-hydroxy-1-methylpyrrolidine, 1-methyl-3-pyrrolidinol, +, s-3-hydroxy-1-methyl-pyrrolidine
PubChem CID 643504
IUPAC Name (3S)-1-methylpyrrolidin-3-ol
SMILES CN1CCC(O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-1-Methyl-3-hydroxypyrrolidine
Densità 0.92
Punti di ebollizione 103°C to 106°C (35 mmHg)
Punto d'infiammabilità 70°C (158°F)
Note percentuale saggio ee 99%
Indice di rifrazione 1.464
Quantità 250 mg
Beilstein 4349394
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Peso formulazione 101.15
Percent Purity 98%