Learn More
(S)-(+)-1-Methyl-3-pyrrolidinol, 98%, ee 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11956671
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
104641-59-0
C5H11NO
101.15
MFCD03788748
FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYNA-N
s-+-1-methyl-3-pyrrolidinol, 3s-1-methylpyrrolidin-3-ol, s-1-methyl-3-pyrrolidinol, s-1-methylpyrrolidin-3-ol, 3-pyrrolidinol, 1-methyl-, 3s, s-+-3-hydroxy-n-methylpyrrolidine, s-+-1-methyl-3-hydroxypyrrolidine, s-3-hydroxy-1-methylpyrrolidine, 1-methyl-3-pyrrolidinol, +, s-3-hydroxy-1-methyl-pyrrolidine
643504
CN1CCC(O)C1
104641-59-0
C5H11NO
101.15
MFCD03788748
FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYNA-N
s-+-1-methyl-3-pyrrolidinol, 3s-1-methylpyrrolidin-3-ol, s-1-methyl-3-pyrrolidinol, s-1-methylpyrrolidin-3-ol, 3-pyrrolidinol, 1-methyl-, 3s, s-+-3-hydroxy-n-methylpyrrolidine, s-+-1-methyl-3-hydroxypyrrolidine, s-3-hydroxy-1-methylpyrrolidine, 1-methyl-3-pyrrolidinol, +, s-3-hydroxy-1-methyl-pyrrolidine
643504
CN1CCC(O)C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (S)-(+)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Nota nome ee 99%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Brown to Colorless
Densità 0.9930g/mL
Punti di ebollizione 181°C to 182°C
Punto d'infiammabilità 90°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.993
Rotazione specifica 7
IUPAC Name 1-methylpyrrolidin-3-ol
Peso formulazione 101.15
Percent Purity 98%,ee99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(+)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.