Specifica
| Materiale o nome chimico | (S)-1-Phenyl-1, 3-propanediol |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 62.0°C to 66.0°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 250 mg |
| Condizione di rotazione specifica | −54.50° (22°C c=1,1,2-dichloroethane) |
| Vedi altri risultati |