Learn More
(S)-1-Phenyl-1,3-propanediol, 98%
Codice prodotto. 11964651 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11964651 5 g Bottiglia in vetro 5g
10740755 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10045810 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11964651 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 417760050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 96854-34-1 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96854-34-1
Formula molecolare C9H12O2
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Numero MDL MFCD00221510
InChI Key RRVFYOSEKOTFOG-VIFPVBQESA-N
Sinonimo 1s-1-phenylpropane-1,3-diol, s-1-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenylpropane-1,3-diol, 1s-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenyl-propane-1,3-diol, s, ?-1-phenyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1s, 1,3-propanediol, 1-phenyl-, 1s, s---1-phenyl-1,3-propanediol, puriss sum of enantiomers, gc
PubChem CID 6950537
IUPAC Name (1S)-1-phenylpropane-1,3-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-1-Phenyl-1, 3-propanediol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 62.0°C to 66.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Condizione di rotazione specifica −54.50° (22°C c=1,1,2-dichloroethane)
Rotazione specifica − 54.50
Peso formulazione 152.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks