Learn More
(S)-(-)-1-Phenylethylamine, 99+%, produced by BASF AG
Codice prodotto. 10378843 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10378843 50 g Bottiglia in vetro 50g
10028911 250 g Bottiglia in vetro 250g
10512072 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10378843 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 371450500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2627-86-3 | C8H11N | 121.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chiral derivatization reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2627-86-3
Formula molecolare C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.18
Numero MDL MFCD00064406
InChI Key RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Sinonimo s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine
PubChem CID 75818
ChEBI CHEBI:35321
IUPAC Name (1S)-1-phenylethanamine
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-1-Phenylethylamine
Punto di fusione -10.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9400g/mL
Punti di ebollizione 187.0°C to 189.0°C
Punto d'infiammabilità 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH(CH3)NH2
Indice di rifrazione 1.5250 to 1.5270
Quantità 50 g
Beilstein 12,II,587
Fieser 09,363; 13,185; 17,276; 12,319; 11,411; 05,441; 03,199; 01,838; 02,271; 08,393
Indice di Merck 13, 6054
Gravità specifica 0.94
Condizione di rotazione specifica −40.00 (20.00°C neat)
Rotazione specifica − 40.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: 42g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents,miscible with alcohols and ethers
Peso formulazione 121.18
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(-)-1-Phenylethylamine, produced by BASF AG
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.