Learn More
(S)-(-)-1-Phenylpropylamine, ChiPros 99+%, ee 99%
Codice prodotto. 11352997
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11352997 25 g 25g
11332997 1 g 1g
11342997 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11352997 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16320.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 3789-59-1 | C9H13N | 135.21 g/mol
For synthesis of optically active products
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3789-59-1
Formula molecolare C9H13N
Molecular Weight (g/mol) 135.21
Numero MDL MFCD00082356
InChI Key AQFLVLHRZFLDDV-VIFPVBQESA-N
Sinonimo s-1-phenylpropan-1-amine, s---1-amino-1-phenylpropane, 1s-1-phenylpropan-1-amine, s---1-phenylpropylamine, s-1-phenylpropylamine, s---alpha-ethylbenzylamine, s---methylbenzylamine, 1-phenyl-propylamine, s---, a-ethylbenzylamine, pubchem6025
PubChem CID 6993773
IUPAC Name (1S)-1-phenylpropan-1-amine
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)N
Specifications
Materiale o nome chimico (S)-(-)-1-Phenylpropylamine
Punto di fusione -69°C
Densità 0.93
Punti di ebollizione 205°C
Punto d'infiammabilità 77°C (170°F)
Odore Amine-like
Note percentuale saggio ee 99%
Indice di rifrazione 1.52
Quantità 25 g
Numero UN UN2735
Beilstein 2412016
Sensibilità Air Sensitive
Optical Rotation −20° (Neat)
Peso formulazione 135.21
Percent Purity ≥99%