Learn More
(S)-1-[(R)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15445796
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15445796
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60488.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
(S)-1-[(R)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-1-[(R)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine is used as pharmaceutical intermediates.
Notes
Store in a cool, dry conditions in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 607389-84-4
Formula molecolare C24H24FeNP
Molecular Weight (g/mol) 413.28
Numero MDL MFCD11045439
InChI Key DRBVPPSGNFMTKZ-JEZYAYIFNA-N
Sinonimo (Rp)-1-[(1S)-(1-Aminoethyl)]-2-(diphenylphosphino)ferrocene
PubChem CID 131675344
IUPAC Name cyclopenta-1,3-diene;(1S)-1-(2-diphenylphosphanylcyclopenta-2,4-dien-1-yl)ethanamine;iron
SMILES [Fe].c1cccc1.C[C@H](N)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-1-[(R)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
Punto di fusione 131°C to 135°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 413.27
Percent Purity ≥97%