Learn More
(S)-(-)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopyrrolidine, TRC
Codice prodotto. 30344285
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30344285 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30344285 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB8105805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopyrrolidine
CAS 147081-44-5
Formula molecolare C9H18N2O2
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3/t7-/m0/s1
SMILES CC(C)(OC(N1CC[C@@H](C1)N)=O)C
IUPAC Name tert-butyl (S)-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 186.25
Peso formulazione 186.14