Learn More
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
Codice prodotto. 11445410
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
0.5 g
Dimensione della confezione:
0.10g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11445410 0.5 g 0.50g
11435410 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11445410 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044614.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Asymmetric hydrogenation | CAS: 443347-10-2 | C46H50N2O4P2 | 756.864 g/mol
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine is used in Pharmaceutical and industry applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 443347-10-2
Formula molecolare C46H50N2O4P2
Molecular Weight (g/mol) 756.864
Numero MDL MFCD04974235
InChI Key JRTHAKOHBMETRC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-1a4eo1493y, unii-n2pcw56063, r-4,4'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, s---2,2',6,6'-tetramethoxy-4,4'-bis di 3,5-xylyl phosphino-3,3'-bipyridine, s-4,4'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, xyl-p-phos, r, xyl-p-phos, s, r-xyl-p-phos mi, s-xyl-p-phos mi, xyl-p-phos
PubChem CID 11182279
IUPAC Name [3-[4-bis(3,5-dimethylphenyl)phosphanyl-2,6-dimethoxypyridin-3-yl]-2,6-dimethoxypyridin-4-yl]-bis(3,5-dimethylphenyl)phosphane
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)P(C2=CC(=CC(=C2)C)C)C3=CC(=NC(=C3C4=C(N=C(C=C4P(C5=CC(=CC(=C5)C)C)C6=CC(=CC(=C6)C)C)OC)OC)OC)OC)C
Specifica
Materiale o nome chimico (S)- (-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis (di (3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
Punto di fusione 158°C to 162°C
Quantità 0.5 g
Informazioni di solubilità Sparingly soluble in water.
Peso formulazione 756.86
Forma fisica Powder