Learn More
(S)-(-)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 356520010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 18531-95-8 Peso : 0.05100kg
Quantità 1g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10008801
  • 123.00€ / 1g
Spedizione stimata: 22-09-2021
Identificatori chimici
18531-95-8
284.36
DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
20571
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)N)N
C20H16N2
MFCD00145204
1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, s---1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, s---2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene, 2,2'-diamino-1,1'-dinaphthyl, 1,1'-bi 2-naphthylamine, 1,1'-bi 2-naphthalenylamine, binam, r-+-2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene
1-(2-aminonaphthalen-1-yl)naphthalen-2-amine
Specifica
(S)-(-)-2, 2'-Diamino-1, 1'-binaphthalene
Glass bottle
White to Beige
1g
98.5
98.5% min. (HPLC)
MFCD00145204
Solubility in water: slightly soluble.
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)N)N
284.36
284.36
99%
Authentic
− 156.00
242.0°C to 244.0°C
18531-95-8
100.0
C20H16N2
1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, s---1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, s---2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene, 2,2'-diamino-1,1'-dinaphthyl, 1,1'-bi 2-naphthylamine, 1,1'-bi 2-naphthalenylamine, binam, r-+-2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene
DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
1-(2-aminonaphthalen-1-yl)naphthalen-2-amine
20571
Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • (S)-(-)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti
Certificati