Learn More
(S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, 97+%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (S)-2, 5-Dihydro-3, 6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine |
| CAS min. % | 97.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.0280g/mL |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Indice di rifrazione | 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589nm) |
| Quantità | 5 mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- (S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.