Learn More
(S)-2-Amino-1-diphenylphosphino-3-methylbutane, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15466156
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15466156 250 mg 250mg
15456156 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15466156 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H60980.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 146476-37-1
Formula molecolare C17H22NP
Molecular Weight (g/mol) 271.34
Numero MDL MFCD17013993
InChI Key ZZLCXURCZWQECA-AGDOHHJYNA-N
Sinonimo s-1-diphenylphosphino-3-methylbutan-2-amine, s-1-diphenylphosphino-2-amino-3-methylbutane, 2s-1-diphenylphosphanyl-3-methylbutan-2-amine, s-2-amino-1-diphenylphosphino-3-methylbutane, 2s-2-amino-3-methylbutyl diphenylphosphane, 2s-2-amino-3-methylbutyl diphenylphosphine, s-1-diphenylphosphino-3-methyl-2-butylamine, s-1-diphenylphosphino-2-amino-3-methylbutane,min
PubChem CID 15145880
IUPAC Name (2S)-1-diphenylphosphanyl-3-methylbutan-2-amine
SMILES CC(C)[C@H](N)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-2-Amino-1-diphenylphosphino-3-methylbutane
Densità 1.05
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.597
Quantità 250 mg
Numero UN UN2735
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 271.34
Percent Purity ≥97%