Learn More
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol, 98%
Codice prodotto. 10445365 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Codice prodotto. 10445365
Marca: Thermo Scientific Acros 104450500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2749-11-3 | C3H9NO | 75.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2749-11-3
Formula molecolare C3H9NO
Molecular Weight (g/mol) 75.11
Numero MDL MFCD00064412
InChI Key BKMMTJMQCTUHRP-VKHMYHEASA-O
Sinonimo l-alaninol, s-+-2-amino-1-propanol, s-2-aminopropan-1-ol, 2s-2-aminopropan-1-ol, h-alaninol, alaninol, s-2-amino-1-propanol, +-2-aminopropan-1-ol, 2-aminopropanol, +, unii-v403gh89l1
PubChem CID 80307
ChEBI CHEBI:78502
IUPAC Name (2S)-2-aminopropan-1-ol
SMILES CC(CO)N
Spezifikation
Materiale o nome chimico (S)-(+)-2-Amino-1-propanol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9650g/mL
Punti di ebollizione 173°C to 176°C
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH(NH2)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4480 to 1.451
Quantità 50 g
Beilstein 04, I, 432
Indice di Merck 10, 472
Gravità specifica 0.965
Condizione di rotazione specifica + 22.00 (20.00°C c=2,ethanol)
Rotazione specifica + 22
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 75.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Oily Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Sicherheitshinweis
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt