Learn More
(S)-2-Amino-3-(1-methyl-1h-indol-3-yl)propanoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (S)-2-Amino-3-(1-methyl-1h-indol-3-yl)propanoic Acid |
| CAS | 21339-55-9 |
| Formula molecolare | C12H14N2O2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 1-Methyl-L-tryptophan, 1-Methyltryptophan, L-(-)-1-Methyltryptophan, L-1-Methyltryptophan, NSC 77678 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-14-7-8(6-10(13)12(15)16)9-4-2-3-5-11(9)14/h2-5,7,10H,6,13H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | Cn1cc(C[C@H](N)C(=O)O)c2ccccc12 |
| IUPAC Name | (2S)-2-amino-3-(1-methylindol-3-yl)propanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 218.25 |
| Peso formulazione | 218.1055 |