Learn More
(S)-(+)-2-Amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 98%, 94% ee
Codice prodotto. 11945421 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11945421 1 g Bottiglia in vetro 1g
10379060 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11945421 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 299140010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2280-27-5 | C5H11NO3 | 133.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2280-27-5
Formula molecolare C5H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 133.15
InChI Key LDRFQSZFVGJGGP-GSVOUGTGSA-N
Sinonimo s-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 3-hydroxy-l-valine, s-+-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, beta-hydroxy-l-valine, valine, 3-hydroxy, 2s-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 2s-2-amino-3-hydroxy-3-methyl-butanoic acid, 3-hydroxyvaline, 3-methylthreonine, 3-hydroxy-l-val
PubChem CID 192763
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
SMILES CC(C)(C(C(=O)O)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-2-Amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
Colore White
Eccesso enantiomerico 93% min. (HPLC)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C(CH3)(OH)CH(NH2)COOH
Quantità 1 g
Condizione di rotazione specifica − 11.75 (25.00°C c=2,6N HCl)
Rotazione specifica − 11.75
Peso formulazione 133.15
Percent Purity 98%,94% ee
Forma fisica Crystalline Powder