Learn More
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, 96%
Codice prodotto. 13438428 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13438428 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10770881 1 mL Bottiglia in vetro 1mL
10627314 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13438428 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 181590250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 2026-48-4 | C5H13NO | 103.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2026-48-4
Formula molecolare C5H13NO
Molecular Weight (g/mol) 103.17
Numero MDL MFCD00064296
InChI Key NWYYWIJOWOLJNR-RXMQYKEDSA-N
Sinonimo l-valinol, s-+-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, l-+-valinol, h-valinol, s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, s-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-3-methyl-, 2s, s-2-amino-3-methyl-butan-1-ol
PubChem CID 640993
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)[C@H](N)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 30.0°C to 32.0°C
Colore Yellow
Densità 0.9200g/mL
Punti di ebollizione 81.0°C (8.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 91°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHCH(NH2)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4538 to 1.4558
Quantità 25 mL
Fieser 16,38
Gravità specifica 0.92
Rotazione specifica + 16.00
Peso formulazione 103.16
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid After Melting