Learn More
(S)-2-Amino-4-methylpentanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (S)-2-Amino-4-methylpentanol |
| CAS | 7533-40-6 |
| Formula molecolare | C6 H15 N O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | (S)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol, L-2-amino-4-methyl-1-pentanol, ((S)-1-(Hydroxymethyl)-3-methylbutyl)amine, (+)-Leucinol, (1S)-1-(Hydroxymethyl)-3-methylbutylamine, (2S)-1-Hydroxy-4-methylpentan-2-amine, (2S)-1-Hydroxy-4-methylpentan-2-amine, (2S)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol, (2S)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol, (S)-(+)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol, (S)-(+)-Leucinol, (S)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol, (S)-2-Amino-4-methylpentanol, (S)-Leucinol, L-(+)-Leucinol, L-Leucinol |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H15NO/c1-5(2)3-6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t6-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@H](N)CO |
| IUPAC Name | (2S)-2-amino-4-methylpentan-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 117.189 |
| Peso formulazione | 117.115 |