Learn More
(S)-2-Aminobutyramide Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (S)-2-Aminobutanamide Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1 |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 138.056 |
| Shipping Condition | Room Temperature |