Learn More
(S)-2-Aminobutyramide Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30137219
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137219 5 g 5g
30133086 25 g 25g
17933985 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137219 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6028905G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7682-20-4
Formula molecolare C4 H10 N2 O . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 138.6
Sinonimo Butanamide, 2-amino-, hydrochloride (1:1), (2S)-, Butanamide, 2-amino-, monohydrochloride, (2S)- (9CI), Butanamide, 2-amino-, monohydrochloride, (S)-, Butyramide, 2-amino-, monohydrochloride, L- (8CI), (S)-(+)-2-Aminobutanamide hydrochloride, (S)-2-Aminobutanamide hydrochloride, (S)-2-Aminobutyramide hydrochloride, Levetiracetam Related Compound B, Levetiracetam Imp. G (EP)
IUPAC Name (2S)-2-aminobutanamide;hydrochloride
SMILES Cl.CC[C@H](N)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-2-Aminobutanamide Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1
Quantità 5 g
Peso formulazione 138.056
Shipping Condition Room Temperature