Learn More
S-(2-Aminoethyl)-ITU dihydrobromide, TRC
Codice prodotto. 30314057
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30314057 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30314057 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA62268810MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico S-(2-Aminoethyl)-ITU dihydrobromide
CAS 56-10-0
Formula molecolare C3H9N3S . 2HBr
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H9N3S.2BrH/c4-1-2-7-3(5)6;;/h1-2,4H2,(H3,5,6);2*1H
SMILES Br.Br.NCCSC(=N)N
IUPAC Name 2-aminoethyl carbamimidothioate;dihydrobromide
Molecular Weight (g/mol) 281.02
Peso formulazione 278.904