Learn More
S-(2-Aminoethyl)-ITU dihydrobromide, TRC
Codice prodotto. 30311047
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30311047 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30311047 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA62268825MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico S-(2-Aminoethyl)-ITU dihydrobromide
CAS 56-10-0
Formula molecolare C3H9N3S . 2HBr
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H9N3S.2BrH/c4-1-2-7-3(5)6;;/h1-2,4H2,(H3,5,6);2*1H
SMILES Br.Br.NCCSC(=N)N
IUPAC Name 2-aminoethyl carbamimidothioate;dihydrobromide
Molecular Weight (g/mol) 281.02
Peso formulazione 278.904