Learn More
(S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine, 98%
Codice prodotto. 10537064 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10537064
Marca: Thermo Scientific Acros 348382500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 69500-64-7 | C5H12N2 | 100.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69500-64-7
Formula molecolare C5H12N2
Molecular Weight (g/mol) 100.17
Numero MDL MFCD00191745
InChI Key AUKXFNABVHIUAC-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo s-pyrrolidin-2-ylmethanamine, s-+-2-aminomethyl pyrrolidine, s-2-aminomethyl pyrrolidine, 2s-pyrrolidin-2-ylmethylamine, s-pyrrolidin-2-ylmethylamine, s-2-aminomethylpyrrolidine, 2s-pyrrolidin-2-yl methanamine, 2-pyrrolidinemethanamine, 2s, 1-2s-pyrrolidin-2-yl methanamine, d07vdj
PubChem CID 2734054
ChEBI CHEBI:44632
IUPAC Name [(2S)-pyrrolidin-2-yl]methanamine
SMILES NCC1CCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Densità 0.933g/mL
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Peso formulazione 100.16
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.