Learn More
(S)-(-)-2-Azetidinecarboxylic acid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11986591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
50mg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11986591 5 g Bottiglia in vetro 5g
10072041 50 mg Bottiglia in vetro 50mg
10192220 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
10624092 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10731735 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11986591 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105140050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2133-34-8 | C4H7NO2 | 101.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2133-34-8
Formula molecolare C4H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 101.1
InChI Key IADUEWIQBXOCDZ-VKHMYHEASA-N
Sinonimo l-azetidine-2-carboxylic acid, s-azetidine-2-carboxylic acid, s---2-azetidinecarboxylic acid, 2s-azetidine-2-carboxylic acid, azetidyl-2-carboxylic acid, l-azetidine 2-carboxylic acid, s-2-azetidinecarboxylic acid, 2-azetidinecarboxylic acid, s, s---azetidine-2-carboxylic acid, 2-azetidinecarboxylic acid, l
PubChem CID 16486
ChEBI CHEBI:6198
IUPAC Name (2S)-azetidine-2-carboxylic acid
SMILES C1CNC1C(=O)O
Spezifikation
Materiale o nome chimico (S)-(-)-2-Azetidinecarboxylic acid
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 206°C to 207°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 10,911
Condizione di rotazione specifica −125° (25°C c=1,water)
Rotazione specifica -125
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5% in water
Peso formulazione 101.1
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.