Learn More
(S)-(-)-2-Bromopropionic acid, 98%, >85% ee
Codice prodotto. 10728542 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10728542 5 g Bottiglia in vetro 5g
10053520 25 g Bottiglia in vetro 25g
10279583 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10728542 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 277910050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 32644-15-8 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32644-15-8
Formula molecolare C3H5BrO2
Molecular Weight (g/mol) 152.98
Numero MDL MFCD00137325
InChI Key MONMFXREYOKQTI-REOHCLBHSA-N
Sinonimo s---2-bromopropionic acid, s-2-bromopropionic acid, 2s-2-bromopropanoic acid, s-2-bromopropanoic acid, l-2-bromopropionic acid, s---2-bromopropionicacid, l-alpha-bromopropionic acid, 2s---2-bromopropionic acid, s-alpha-bromopropionic acid
PubChem CID 642232
IUPAC Name (2S)-2-bromopropanoic acid
SMILES CC(C(=O)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-2-Bromopropionic acid
Nota nome >85%ee
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -35°C
Colore Colorless
Densità 1.7000g/mL
Punti di ebollizione 203°C
Punto d'infiammabilità 100°C
Eccesso enantiomerico 80% min. (Typically)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH(Br)CO2H
Indice di rifrazione 1.4740 to 1.476
Quantità 5 g
Beilstein 02, 254
Gravità specifica 1.7
Rotazione specifica -27
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Peso formulazione 152.98
Percent Purity 98%,>85% ee
Forma fisica Liquid