Learn More
(S)-2-Bromopropionic Acid, TRC
Codice prodotto. 30330805
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30330805 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30330805 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6866701G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-2-Bromopropionic Acid
CAS 32644-15-8
Formula molecolare C3H5BrO2
Quantità 1 g
Sinonimo Propanoic acid, 2-bromo-, (2S)- (9CI, ACI), (2S)-2-Bromopropanoic acid (ACI), Propanoic acid, 2-bromo-, (S)- (ZCI), Propionic acid, 2-bromo-, (S)- (8CI), (-)-2-Bromopropanoic acid, (-)-2-Bromopropionic acid, (-)-α-Bromopropanoic acid, (2S)-2-Bromopropanoic acid, (2S)-2-Bromopropionic acid, (S)-(-)-2-Bromopropionic acid, (S)-2-Bromopropanoic acid, (S)-2-Bromopropionic acid, (S)-α-Bromopropionic acid, L-2-Bromopropionic acid, L-α-Bromopropionic acid
InChI Formula InChI=1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
SMILES CC(Br)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-bromopropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 152.97