Learn More
(S)-(+)-2-Butanol, 98+%
Codice prodotto. 11399015
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399015 1 g 1g
11309025 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 11399015 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L14164.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 4221-99-2 | C4H10O | 74.123 g/mol
For synthesis of optically active products
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4221-99-2
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.123
Numero MDL MFCD00064281
InChI Key BTANRVKWQNVYAZ-BYPYZUCNSA-N
Sinonimo s-+-2-butanol, s-2-butanol, 2s-butan-2-ol, s-butan-2-ol, s-+-sec-butanol, 2s-2-butanol, unii-69kxu5ndto, s---2-butanol, s-+-sec-butyl alcohol
PubChem CID 444683
ChEBI CHEBI:45475
IUPAC Name (2S)-butan-2-ol
SMILES CCC(C)O
Specifications
Materiale o nome chimico (S)-(+)-2-Butanol
Densità 0.806
Quantità 1 g
Punto d'infiammabilità 26°C (79°F)
Odore Alcohol-like
Indice di rifrazione 1.398
Numero UN UN1120
Beilstein 1718763
Indice di Merck 141541
Punti di ebollizione 99°C to 100°C
Peso formulazione 74.12
Percent Purity ≥98%