missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S-(2-Carboxyethyl)-L-cysteine, TRC

Codice prodotto. 30349423
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30349423 50 mg 50mg
30368343 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30349423 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC17805550MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 100429-59-2
Formula molecolare C6H11NO4S
Molecular Weight (g/mol) 193.22
Sinonimo L-3-[(2-Carboxyethyl)thio]alanine, 2-Amino-4-thiaheptanedioic Acid, S-(2-Carboxyethyl)cysteine, CEC:
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(2-carboxyethylsulfanyl)propanoic acid
SMILES N[C@H](CSCCC(=O)O)C(=O)O

Specifica

Materiale o nome chimico S-(2-Carboxyethyl)-L-cysteine
InChI Formula InChI=1S/C6H11NO4S/c7-4(6(10)11)3-12-2-1-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m1/s1
Quantità 50 mg
Peso formulazione 193.0409
Shipping Condition Room Temperature
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.