Learn More
(S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol, TRC
Codice prodotto. 30356606
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30356606 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30356606 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3652681G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol
CAS 1006376-60-8
Formula molecolare C8H7ClF2O
Quantità 1 g
Sinonimo (αS)-α-(Chloromethyl)-3,4-difluorobenzenemethanol
InChI Formula InChI=1S/C8H7ClF2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8,12H,4H2/t8-/m1/s1
SMILES Cl[C@@]1([C@@](CC[C@@]([C@@]2(C(Cl)=C3Cl)Cl)([H])[C@@]([C@]3(Cl)C2(Cl)Cl)([H])CC4)([H])[C@@]4([H])[C@]5(Cl)C(Cl)=C1Cl)C5(Cl)Cl
IUPAC Name (1S)-2-chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol
Molecular Weight (g/mol) 192.59