Learn More
(S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine, TRC
Codice prodotto. 30369753
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30369753 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30369753 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD494978100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-2-Diphenylmethylpyrrolidine
CAS 119237-64-8
Formula molecolare C17 H19 N
Quantità 100 mg
Sinonimo (S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine
InChI Formula InChI=1S/C17H19N/c1-3-8-14(9-4-1)17(16-12-7-13-18-16)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16-18H,7,12-13H2/t16-/m0/s1
SMILES C1CN[C@@H](C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC Name (2S)-2-benzhydrylpyrrolidine
Molecular Weight (g/mol) 237.34
Peso formulazione 237.1517