Learn More
(S)-2-Diphenylmethylpyrrolidine, 97+%
Codice prodotto. 10607104 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10607104 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10486242 1 g Bottiglia in vetro 1g
10560342 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10607104 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 348372500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 119237-64-8 | C17H20N | 238.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119237-64-8
Formula molecolare C17H20N
Molecular Weight (g/mol) 238.35
Numero MDL MFCD00799525
InChI Key OXOBKZZXZVFOBB-INIZCTEOSA-O
Sinonimo s-2-benzhydrylpyrrolidine, s---2-diphenylmethyl pyrrolidine, s-2-diphenylmethylpyrrolidine, 2s-2-diphenylmethyl pyrrolidine, 2s-2-benzhydrylpyrrolidine, 2s-2-benzylhydrylpyrrolidine, 2r-2-benzhydrylpyrrolidine, pubchem18168, 2alpha-benzhydrylpyrrolidine, s-2-benzhydryl-pyrrolidine
PubChem CID 2734053
SMILES C1C[NH2+][C@@H](C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-2-Diphenylmethylpyrrolidine
CAS min. % 97.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0620g/mL
Punto d'infiammabilità 109°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5860 to 1.5880
Quantità 250 mg
Gravità specifica 1.062
Condizione di rotazione specifica - 3.00 (25.00°C C=1,Chloroform)
Rotazione specifica − 3.00
IUPAC Name (2S)-2-benzhydrylpyrrolidine
Peso formulazione 237.34
Percent Purity 97+%
Forma fisica Oil
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-2-Diphenylmethylpyrrolidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.