Learn More
(S)-2-((Diphenylphosphino)methyl)pyrrolidine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11956651 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11956651 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11956651 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 434102500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-2-((Diphenylphosphino)methyl)pyrrolidine
CAS 60261-46-3
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Tan
Densità 1.0400g/mL
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C17H20NP
Numero MDL MFCD16621443
Quantità 250 mg
Gravità specifica 1.04
Sinonimo s-2-diphenylphosphino methyl pyrrolidine, 2s-2-diphenylphosphanyl methyl pyrrolidine, pyrrolidine, 2-diphenylphosphino methyl-, 2s, aminophosphane
InChI Key IWRBGJKCDORZHK-GGYSOQFKNA-N
SMILES C([C@@H]1CCCN1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name diphenyl-[[(2S)-pyrrolidin-2-yl]methyl]phosphane
Molecular Weight (g/mol) 269.33
PubChem CID 11272693
Peso formulazione 269.32
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-2-((Diphenylphosphino)methyl)pyrrolidine