Learn More
S-(2-Guanidino-4-thiazolyl)methylisothiourea Dihydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2-[(Diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl)methyl Carbamimidothioate Dihydrochloride |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10N6S2.2ClH/c7-4(8)12-6-11-3(2-14-6)1-13-5(9)10;;/h2H,1H2,(H3,9,10)(H4,7,8,11,12);2*1H |
| Peso formulazione | 301.994 |