Learn More
(S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30051446
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051446 100 mg 100mg
30050612 25 mg 25mg
30461161 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30051446 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3756.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic Acid
CAS 178306-52-0
Nomi componenti o analita (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H16 O4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-methoxy-β-phenyl-, (S)-, (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid, 2S-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid
InChI Formula InChI=1S/C16H16O4/c1-20-16(14(17)15(18)19,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14,17H,1H3,(H,18,19)/t14-/m1/s1
SMILES COC([C@H](O)C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name (2S)-2-hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 272.3
Quantità 100 mg
Peso formulazione 272.1049 g/mol