Learn More
(S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic Acid, TRC
Codice prodotto. 30133931
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133931 10 mg 10mg
30007422 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133931 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94611010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 178306-52-0
Formula molecolare C16 H16 O4
Molecular Weight (g/mol) 272.3
Sinonimo Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-methoxy-β-phenyl-, (S)-, (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid, 2S-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid
IUPAC Name (2S)-2-hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid
SMILES COC([C@H](O)C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic Acid
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H16O4/c1-20-16(14(17)15(18)19,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14,17H,1H3,(H,18,19)/t14-/m1/s1
Peso formulazione 272.1049