Learn More
(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16407806
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16407806 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16407806 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY30220
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress (S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid is a product of phenylalanine catabolism. An elevated level of phenyllactic acid is found in body fluids of patients with or phenylketonuria.
(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid is a product of phenylalanine catabolism. An elevated level of phenyllactic acid is found in body fluids of patients with or phenylketonuria.
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
Forma fisica Solid
CAS 20312-36-1
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H10O3
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (601.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (200.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@@H](O)CC1=CC=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 166.17
Peso formulazione 166.17
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Research purposes only