Learn More
(S)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester, 95%, (98% ee), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10095321 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10095321 250 mg Glass Bottle 250mg
10324742 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10095321 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 362102500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 213270-36-1
Formula molecolare C9H16O4
Molecular Weight (g/mol) 188.22
Numero MDL MFCD01091033
InChI Key AJNNFMRCMKGYHA-ZETCQYMHSA-N
Sinonimo s-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, s---2-isobutylsuccinic acid 1-methyl ester, 3s-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, s-2-isobutylsuccinic acid 1-methyl ester, s-2-2-methylpropyl butanedioic acid 1-methyl ester, butanedioic acid,2-2-methylpropyl-, 1-methyl ester, 2s
PubChem CID 2734513
IUPAC Name (3S)-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid
SMILES CC(C)CC(CC(=O)O)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Nota nome 95%, (98% e.e.)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 188.22
Percent Purity 95%,(98% ee)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.