Learn More
(S)-2-Isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, TRC
Codice prodotto. 30404854
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30404854 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30404854 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI82443510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-2-Isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine
CAS 78342-42-4
Formula molecolare C9H16N2O2
Quantità 10 g
Sinonimo (2S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-(1-methylethyl)pyrazine, (+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (S)-Schollkopf Reagent
InChI Formula InChI=1S/C9H16N2O2/c1-6(2)8-9(13-4)10-5-7(11-8)12-3/h6,8H,5H2,1-4H3/t8-/m0/s1
SMILES COC1=N[C@@H](C(C)C)C(=NC1)OC
IUPAC Name (2S)-3,6-dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazine
Molecular Weight (g/mol) 184.24
Peso formulazione 184.1212