Learn More
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine, 98%
Codice prodotto. 11382157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11382157 5 g 5g
11392157 250 mg 250mg
11372157 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11382157 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09608.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 63126-47-6 | C6H13NO | 115.176 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63126-47-6
Formula molecolare C6H13NO
Molecular Weight (g/mol) 115.176
Numero MDL MFCD00010408
InChI Key CHPRFKYDQRKRRK-LURJTMIESA-N
Sinonimo s-2-methoxymethyl pyrrolidine, s-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2s-2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-l-prolinol, s-2-methoxymethyl-pyrrolidine, s-2-methoxymethylpyrrolidine, s-+-2-methoxymethyl pyrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2s, s-+-2-methoxymethyl pyrrplidine, 2s pyrrolidin-2-yl methoxymethane
PubChem CID 671217
IUPAC Name (2S)-2-(methoxymethyl)pyrrolidine
SMILES COCC1CCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Densità 0.933
Punti di ebollizione 61°C to 62°C (40 mmHg)
Punto d'infiammabilità 45°C (113°F)
Indice di rifrazione 1.4457
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 3587324
Sensibilità Air Sensitive
Optical Rotation +2.2° (c=2 in Benzene)
Peso formulazione 115.18
Percent Purity 98%