Learn More
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10464575 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Glass bottle; 2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10464575 Glass bottle; 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10464575 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 309910025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifications
Materiale o nome chimico (S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Nota nome 99%
CAS 63126-47-6
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Densità 0.9300g/mL
Punti di ebollizione 62.0°C (40.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 45°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C6H13NO
Indice di rifrazione 1.4450 to 1.4470
Numero MDL MFCD00010408
Quantità 2.5g
Gravità specifica 0.93
Condizione di rotazione specifica + 36.60 (20.00°C c=2,2N HCl)
Rotazione specifica + 36.60
Sinonimo s-2-methoxymethyl pyrrolidine, s-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2s-2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-l-prolinol, s-2-methoxymethyl-pyrrolidine, s-2-methoxymethylpyrrolidine, s-+-2-methoxymethyl pyrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2s, s-+-2-methoxymethyl pyrrplidine, 2s pyrrolidin-2-yl methoxymethane
InChI Key CHPRFKYDQRKRRK-LURJTMIESA-N
SMILES COCC1CCCN1
IUPAC Name (2S)-2-(methoxymethyl)pyrrolidine
Molecular Weight (g/mol) 115.18
PubChem CID 671217
Peso formulazione 115.18
Percent Purity 99%