missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-2-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic Acid, TRC

Codice prodotto. 30472526
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30472526 500 mg 500mg
30465152 100 mg 100mg
30464684 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30472526 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM338018500MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 96702-03-3
Formula molecolare C6H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 142.16
Sinonimo (4S)-3,4,5,6-Tetrahydro-2-methyl-4-pyrimidinecarboxylic Acid, (4S)-2-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic Acid, (4S)-2-Methyl-3,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic Acid, (S)-2-methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic Acid, Ectoin, Ectoine, NSC 614616, Pyrostatin B, Pyrostatine B, RonaCare
IUPAC Name (6S)-2-methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-6-carboxylic acid
SMILES CC1=NCC[C@H](N1)C(=O)O

Specifica

Materiale o nome chimico (S)-2-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic Acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H10N2O2/c1-4-7-3-2-5(8-4)6(9)10/h5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1
Peso formulazione 142.0742
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.