Learn More
(S)-2-Methyl Glycidol (>90%), TRC
Codice prodotto. 30471691
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30471691 50 mg 50mg
30468856 10 mg 10mg
30468183 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30471691 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM22245050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86884-90-4
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Sinonimo Delamanid Impurity 9
IUPAC Name [(2S)-2-methyloxiran-2-yl]methanol
SMILES C[C@]1(CO)CO1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-2-Methyl Glycidol
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H8O2/c1-4(2-5)3-6-4/h5H,2-3H2,1H3/t4-/m0/s1
Peso formulazione 88.0524