Learn More
(S)-(-)-2-Methylbutylamine, 98+%
Codice prodotto. 11318945
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11318945
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14063.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 34985-37-0 | C5H13N | 87.166 g/mol
(S)-(-)-2-Methylbutylamine is used as aintermediate in organic synthesis, as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-(-)-2-Methylbutylamine is used as aintermediate in organic synthesis, as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Fully miscible in water.
Notes
Air sensitive. Store under inert gas. Store away from oxidizing agents, air, carbondioxide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34985-37-0
Formula molecolare C5H13N
Molecular Weight (g/mol) 87.166
Numero MDL MFCD00064430
InChI Key VJROPLWGFCORRM-YFKPBYRVSA-N
Sinonimo s---2-methylbutylamine, s-2-methylbutylamine, unii-d8q8rzf45x, 2s-2-methylbutan-1-amine, s---2-methyl-1-butylamine, d8q8rzf45x, 2s-2-methyl-butan-1-amine, 2-methyl-1-butanamine #, s---1-amino-2-methylbutane hydrochloride
PubChem CID 2724272
IUPAC Name (2S)-2-methylbutan-1-amine
SMILES CCC(C)CN
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-2-Methylbutylamine
Punti di ebollizione 96°C to 97°C
Punto d'infiammabilità 3°C (37°F)
Quantità 250 mg
Numero UN UN2733
Beilstein 1718807
Optical Rotation −5.9° (Neat)
Peso formulazione 87.16
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(-)-2-Methylbutylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.