Learn More
(S)-(+)-2-Octyl isocyanate, 95%
Codice prodotto. 15479149
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15479149 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15479149 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20245.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 745783-87-3 | C9H17NO | 155.241 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-2-Octyl isocyanate
CAS 745783-87-3
Densità 0.826
Punti di ebollizione 68°C (5 mmHg)
Formula molecolare C9H17NO
Indice di rifrazione 1.423
Numero MDL MFCD05664089
Quantità 1 g
Numero UN UN2206
Sensibilità Moisture sensitive; May form a precipitate
Sinonimo s-+-2-octyl isocyanate, 2s-2-isocyanatooctane
InChI Key FTWPDIQXUDUDPL-VIFPVBQESA-N
SMILES CCCCCCC(C)N=C=O
IUPAC Name (2S)-2-isocyanatooctane
Molecular Weight (g/mol) 155.241
PubChem CID 7018274
Peso formulazione 155.24
Percent Purity 95%